missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(Aminoethyl)-8-naphthylamine-1-sulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Aminoethyl)-8-naphthylamine-1-sulfonic Acid |
| CAS | 50402-57-8 |
| Molekylformel | C12 H14 N2 O3 S |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O3S/c13-7-8-14-10-5-1-3-9-4-2-6-11(12(9)10)18(15,16)17/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17) |
| LEDER | NCCNc1cccc2cccc(c12)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 8-(2-aminoethylamino)naphthalene-1-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.32 |
| Formel vikt | 266.0725 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?