Läs mer
N-Aminohexamethylenimine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Aminohexamethylenimine |
| CAS | 5906-35-4 |
| Molekylformel | C6H14N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hexahydro-1H-azepin-1-amine, (Azepan-1-yl)amine, 1,1-Hexamethylenehydrazine, 1-Aminoazepane, 1-Aminohexahydro-1H-azepine, 1-Aminohexahydroazepine, 1-Aminohexamethyleneimine, 1-Aminohomopiperidine, 1-Aminoperhydroazepine, Hexahydro-1H-azepin-1-amine, N-Aminoazacycloheptane, N-Aminohexahydroazepine, N-Aminohexamethyleneimine, N-Aminohexamethylenimine, N-Aminoperhydroazepine, NSC 221198, NSC 82329 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2/c7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-7H2 |
| LEDER | NN1CCCCCC1 |
| IUPAC-namn | azepan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vikt | 114.1157 |