missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N'-(Aminoiminomethyl)-N,N-dimethylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N'-(Aminoiminomethyl)-N,N-dimethylurea |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N4O/c1-8(2)4(9)7-3(5)6/h1-2H3,(H4,5,6,7,9) |
| Formel vikt | 130.0855 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?