Läs mer
N-Aminomorpholine-4-carbothioamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Aminomorpholine-4-carbothioamide |
| CAS | 6499-15-6 |
| Molekylformel | C5H11N3OS |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N3OS/c6-7-5(10)8-1-3-9-4-2-8/h1-4,6H2,(H,7,10) |
| LEDER | NNC(N1CCOCC1)=S |
| IUPAC-namn | morpholine-4-carbothiohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.22 |
| Formel vikt | 161.0623 |