missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(Aminothioxomethyl)-2-(5-oxo-1-propylpyrrolidin-2-yl)acetamide, Mikromol™
Beskrivning
N-(Aminothioxomethyl)-2-(5-oxo-1-propylpyrrolidin-2-yl)acetamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetamide |
| CAS | 936751-11-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(Aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H17 N3 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Pyrrolidineacetamide, N-(aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-, N-(Aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetamide, N-(Aminothioxomethyl)-2-(5-oxo-1-propylpyrrolidin-2-yl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3O2S/c1-2-5-13-7(3-4-9(13)15)6-8(14)12-10(11)16/h7H,2-6H2,1H3,(H3,11,12,14,16) |
| LEDER | CCCN1C(CC(=O)NC(=S)N)CCC1=O |
| IUPAC-namn | N-carbamothioyl-2-(5-oxo-1-propylpyrrolidin-2-yl)acetamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?