Läs mer
N-(Aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetamide, TRC
Produktkod. 30335366
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30335366 100 mg
1 options
Produktkod. 30335366 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA630480100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetamide
CAS 936751-11-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 H17 N3 O2 S
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Pyrrolidineacetamide, N-(aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-, N-(Aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetamide, N-(Aminothioxomethyl)-2-(5-oxo-1-propylpyrrolidin-2-yl)acetamide
InChI formel InChI=1S/C10H17N3O2S/c1-2-5-13-7(3-4-9(13)15)6-8(14)12-10(11)16/h7H,2-6H2,1H3,(H3,11,12,14,16)
LEDER CCCN1C(CC(=O)NC(=S)N)CCC1=O
IUPAC-namn N-carbamothioyl-2-(5-oxo-1-propylpyrrolidin-2-yl)acetamide
Molekylvikt (g/mol) 243.33
Formel vikt 243.1041