Läs mer
N-Amyl Acetate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10142040 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
500mL, Amber glass bottle
Produktkod.
10142040 500mL, Amber glass bottle
1 options
Produktkod. 10142040 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/6800/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 628-63-7
Smältpunkt -70.8°C
Färg Colorless
Kokpunkt 149°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C7H14O2
MDL-nummer 9500
Kvantitet 500 mL
InChI-nyckel PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCOC(C)=O
IUPAC-namn pentyl acetate
Molekylvikt (g/mol) 130.19
Formel vikt 130.19g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Amyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.