Läs mer
n-amylalkohol, 99,5 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11472845 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472845 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11472845 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521105780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 SEK
    303.80 SEK / 100g
    Save 15.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Amyl Alcohol, 99.5%
CAS 71-41-0
Molekylformel C5H12O
MDL-nummer MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
Kvantitet 100 g
Synonym 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
InChI-nyckel AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCO
IUPAC-namn pentan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 88.15
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
Formel vikt 88.15