Läs mer
n-Amylamine, 99%
Produktkod. 10674852 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10674852 50 mL Glasflaska 50ml
10521842 5 mL Glasflaska 5ml
10770965 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10674852 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173940500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-58-7 | C5H13N | 87.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-58-7
Molekylformel C5H13N
Molekylvikt (g/mol) 87.15
MDL-nummer MFCD00008236
InChI-nyckel DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Synonym amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
PubChem CID 8060
ChEBI CHEBI:74848
IUPAC-namn pentan-1-amin
LEDER CCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Amylamine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -50.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7500g/mL, 0.75
Kokpunkt 104.0°C
Flampunkt 4°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)4NH2
Brytningsindex 1.4100 to 1.4120
Kvantitet 50 mL
Beilstein , 175
Merck Index 15, 593
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskositet 1.2 mPa.s (20°C)
Formel vikt 87.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Amylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.