Läs mer
N-(Azetidin-3-yl)-N-methylacetamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Azetidin-3-yl)-N-methylacetamide Hydrochloride |
| CAS | 935668-15-8 |
| Molekylformel | C6 H12 N2 O . H Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O.ClH/c1-5(9)8(2)6-3-7-4-6;/h6-7H,3-4H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C1CNC1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-(azetidin-3-yl)-N-methylacetamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.633 |
| Formel vikt | 164.072 |