Läs mer
N-(Azetidin-3-yl)-N-metylacetamid hydroklorid, TRC
Codice prodotto. 30331906
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Codice prodotto. Kvantitet
30331906 100 mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30331906 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA820150100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material N-(Azetidin-3-yl)-N-methylacetamide Hydrochloride
CAS 935668-15-8
Molekylformel C6 H12 N2 O . H Cl
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O.ClH/c1-5(9)8(2)6-3-7-4-6;/h6-7H,3-4H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C1CNC1)C(=O)C
IUPAC-namn N-(azetidin-3-yl)-N-metylacetamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 164.633
Formel vikt 164.072
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.