Läs mer
N-(Azetidin-3-yl)-N-metylacetamid hydroklorid, TRC
Produktkod. 30331906
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30331906 100 mg
1 options
Produktkod. 30331906 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA820150100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Azetidin-3-yl)-N-methylacetamide Hydrochloride
CAS 935668-15-8
Molekylformel C6 H12 N2 O . H Cl
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O.ClH/c1-5(9)8(2)6-3-7-4-6;/h6-7H,3-4H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C1CNC1)C(=O)C
IUPAC-namn N-(azetidin-3-yl)-N-metylacetamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 164.633
Formel vikt 164.072