Läs mer
N-(b-kloroetyl)piperidinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30359577
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30359577 100 g
1 options
Produktkod. 30359577 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC366745100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(beta-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride
CAS 2008-75-5
Molekylformel C7H14Cl2N
Kvantitet 100 g
Synonym 1-(2-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine Monohydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidinium Chloride, 1-Chloro-2-(1-piperidinyl)ethane Monohydrochloride, 1-Chloro-2-piperidinoethane Hydrochloride, 2-(1-Piperidinyl)-1-chloroethane Hydrochloride, 2-(Piperidin-1-yl)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-Piperidino-1-chloroethane Hydrochloride, 2-Piperidinoethyl Chloride Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H14ClN.ClH/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H2;1H
LEDER Cl.ClCCN1CCCCC1
IUPAC-namn 1-(2-kloroetyl)piperidin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 183.1
Formel vikt 183.0582