Läs mer
N-Benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluorocytidin 3'-Bensoat, TRC
Produktkod. 30331353
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30331353 5 mg
1 options
Produktkod. 30331353 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2079155MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine 3'-Benzoate
CAS 1020657-43-5
Molekylformel C23H19F2N3O6
Kvantitet 5 mg
Synonym Cytidine, N-benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 3'-benzoate
InChI formel InChI=1S/C23H19F2N3O6/c24-23(25)18(34-20(31)15-9-5-2-6-10-15)16(13-29)33-21(23)28-12-11-17(27-22(28)32)26-19(30)14-7-3-1-4-8-14/h1-12,16,18,21,29H,13H2,(H,26,27,30,32)/t16-,18-,21-/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=NC2=O)NC(=O)c3ccccc3)C(F)(F)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
IUPAC-namn [(2R,3R,5R)-5-(4-bensamido-2-oxopyrimidin-1-yl)-4,4-difluor-2-(hydroxymetyl)oxolan-3-yl] benzoat
Molekylvikt (g/mol) 471.41
Formel vikt 471.1242