Läs mer
N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438937
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438937 5 g 5g
15448937 250 mg 250mg
15428937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52303.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 4546-72-9 | Molecular Formula: C17H17N5O4 | Molecular Weight: 355.35 g/mol
Reaktant i syntesen av 2', 5'-dideoxycytidiner och andra derivat av 2'-deoxycytidin. Reaktant i syntesen av mono- och diaminoanaloger av 2a-deoxiadenosin, cordycepin, 9-(3-deoxi-α -D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenin och 9-(2-Deoxi-α -D-Threo-Pentofuranosyl) Adenin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Reaktant i syntesen av 2
′ , 5′ -Dideoxycytidiner och andra derivat av 2′ -Deoxycytidin. Reaktant i syntesen av mono- och diaminoanaloger av 2′ -Deoxiadenosin, Cordycepin, 9-(3-Deoxi-α -D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenin och 9-(2-Deoxi-α -D-Threo-Pentofuranosyl) Adenin.
Löslighet Löslig i vatten (
lågt) och metanol (20 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4546-72-9
Molekylformel C17H17N5O4
Molekylvikt (g/mol) 355.35
MDL-nummer MFCD00009628
InChI-nyckel PIXHJAPVPCVZSV-LJEKBPCBNA-N
PubChem CID 107558
IUPAC-namn N-[9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]purin-6-yl]bensamid
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine
Kvantitet 5 g
Synonym n6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxy-adenosine, n-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n 6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n6-benzoyl-2-deoxyadenosine, adenosine, n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyldeoxyadenosine, n6-benzoyldeoxyadenosine, 6-n-benzoyldeoxyadenosine
Löslighetsinformation Löslig i vatten (lite) och metanol (20 mg/ml).
Formel vikt 355.35
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.