Läs mer
N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7034614
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15448937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52303.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reaktant i syntesen av 2', 5'-dideoxycytidiner och andra derivat av 2'-deoxycytidin. Reaktant i syntesen av mono- och diaminoanaloger av 2a-deoxiadenosin, cordycepin, 9-(3-deoxi-α -D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenin och 9-(2-Deoxi-α -D-Threo-Pentofuranosyl) Adenin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Reactant in the synthesis of 2′, 5′-Dideoxycytidines and Other Derivatives of 2′-Deoxycytidine. Reactant in the synthesis of Mono- and Diamino Analogues of 2′-Deoxyadenosine, Cordycepin, 9-(3-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenine and 9-(2-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)Adenine.
Solubility
Soluble in water (slightly), and methanol (20 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4546-72-9
Molekylformel C17H17N5O4
Molekylvikt (g/mol) 355.35
MDL-nummer MFCD00009628
InChI-nyckel PIXHJAPVPCVZSV-LJEKBPCBNA-N
PubChem CID 107558
IUPAC-namn N-[9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]purin-6-yl]benzamide
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine
Kvantitet 250 mg
Synonym n6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxy-adenosine, n-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n 6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n6-benzoyl-2-deoxyadenosine, adenosine, n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyldeoxyadenosine, n6-benzoyldeoxyadenosine, 6-n-benzoyldeoxyadenosine
Löslighetsinformation Soluble in water (slightly),and methanol (20mg/ml).
Formel vikt 355.35
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.