Läs mer
N-Benzoyl-2'-deoxycytidin, 98+%
Produktkod. 15418927
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418927 1 g 1g
15438927 250 mg 250mg
15428927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15418927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52298.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4836-13-9 | C16H17N3O5 | 331,33 g/mol
Reaktant i syntesen av 2', 5'-dideoxicytidiner och andra derivat av 2'-deoxicytidin, N-skyddade 2a-deoxiribonukleosider (användbara för oligonukleotidsyntes), 3a-, 5a- och 3a, 5a-di-O-sid-krotonylderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4836-13-9
Molekylformel C16H17N3O5
Molekylvikt (g/mol) 331.33
MDL-nummer MFCD00010115
InChI-nyckel MPSJHJFNKMUKCN-OUCADQQQSA-N
Synonym n4-benzoyl-2'-deoxycytidine, n-benzoyl-2'-deoxy-cytidine, n-benzoyl-2'-deoxycytidine, cytidine, n-benzoyl-2'-deoxy, cytidine,n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyl-2-deoxy-cytidine, dc-bz, ksc590o7t, n-benzoyl-2/'-deoxycytidine
PubChem CID 9797617
IUPAC-namn N-[1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]bensamid
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(NC(=O)C2=CC=CC=C2)=NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzoyl-2′-deoxycytidine
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol (50mg/ml).
Formel vikt 331.33
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.