Läs mer
MedChemExpress N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine
Produktkod. 16409298
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16409298 10 mg
1 options
Produktkod. 16409298 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN2380
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine is a Taxol C-13 Side Chain and crucial for the strong antitumor activity of Taxol.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 285.29 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 132201-33-3
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.92%
Löslighet DMSO : ≥ 160 mg/mL (560.83 mM)