Läs mer
N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimetylsilyl-2'-deoxyadenosin, 98+%
Produktkod. 15489725
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15489725 5 g 5g
15499725 250 mg 250mg
15479725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15489725 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52309.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 51549-39-4 | C23H31N5O4Si | 469,62 g/mol
N-bensoyl-5'-O-tert-butyldimetylsilyl-2'-deoxiadenosin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-bensoyl-5′ -0-tert-butyldimetylsilyl-2′ -deoxiadenosin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51549-39-4
Molekylformel C23H31N5O4Si
Molekylvikt (g/mol) 469.62
MDL-nummer MFCD04972281
InChI-nyckel BJZZQJFYKQPUGO-TWAUYLRJNA-N
IUPAC-namn N-{9-[(2R,4S,5R)-5-{[(tert-butyldimetylsilyl)oxi]metyl}-4-hydroxioxolan-2-yl]-9H-purin-6-yl}bensamid
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 469.62
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.