Läs mer
N-Benzoyl-DL-alanin, 97+%
Produktkod. 11347886
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347886 50 g 50g
11337886 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13100.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
CAS: 1205-02-3 | C10H11NO3 | 193,20 g/mol
N-bensoyl-DL-alanin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-bensoyl-DL-alanin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Mycket svagt löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1205-02-3
Molekylformel C10H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 193.20
MDL-nummer MFCD00020393
InChI-nyckel UAQVHNZEONHPQG-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-benzoyl-dl-alanine, benzoyl-dl-alanine, methylhippuric acid, n-benzoylalanine, alanine, n-benzoyl, benzoylalanine, dl-n-benzoylalanine, 2-phenylformamido propanoic acid, alpha-methylhippuric acid, n-phenylcarbonyl alanine
PubChem CID 71002
ChEBI CHEBI:71167
IUPAC-namn 2-bensamidopropansyra
LEDER CC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzoyl-DL-alanine
Smältpunkt 163 °C till 167 °C
Beilstein 3201778
Löslighetsinformation Mycket lätt löslig i vatten.
Kvantitet 50 g
Formel vikt 193.2
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.