Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-α - Bensoyl-DL-arginin-4-nitroanilidhydroklorid, 98 %
Produktkod. 10463025 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10463025 5 g Glasflaska 5g
10732081 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10463025 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227740050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 911-77-3 | C19H23ClN6O4 | 434.881 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 911-77-3
Molekylformel C19H23ClN6O4
Molekylvikt (g/mol) 434.881
MDL-nummer MFCD00012846
InChI-nyckel DEOKFPFLXFNAON-UHFFFAOYSA-N
Synonym bapna, n-5-guanidino-1-4-nitrophenyl amino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, n-benzoyl-dl-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, n-alpha-benzoyl-dl-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, nalpha-benzoyl-dl-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, bani, 5-carbamimidamido-n-4-nitrophenyl-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, l-bapna, dl-bapa, bz-dl-arg-pna hcl
PubChem CID 2724371
IUPAC-namn N-[5-(diaminometylidenamino)-1-(4-nitroanilino)-1-oxopentan-2-yl]bensamid;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 434.89
Procent renhet ≥97.5% (HPLC)
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.