Läs mer
N-Benzoyl Isothiocyanate, TRC
Produktkod. 30343897
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30343897 10 mL
1 options
Produktkod. 30343897 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20819510ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzoyl Isothiocyanate
CAS 532-55-8
Molekylformel C8H5NOS
Kvantitet 10 mL
Synonym Benzoylthiocarbimide, NSC 29259
InChI formel InChI=1S/C8H5NOS/c10-8(9-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
LEDER O=C(N=C=S)c1ccccc1
IUPAC-namn benzoyl isothiocyanate
Molekylvikt (g/mol) 163.2
Formel vikt 163.0092