Läs mer
N-Benzoyl Isothiocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzoyl Isothiocyanate |
| CAS | 532-55-8 |
| Molekylformel | C8H5NOS |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Benzoylthiocarbimide, NSC 29259 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NOS/c10-8(9-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| LEDER | O=C(N=C=S)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzoyl isothiocyanate |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.2 |
| Formel vikt | 163.0092 |