Läs mer
N-α -bensoyl-L-argininamidhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11338389 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338389 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11338389 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210008705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3790.00 SEK
    3610.46 SEK / 5g
    Save 179.54 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Ett enzymsubstrat för papain
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-α-Benzoyl-L-Argininamide Hydrochloride
CAS 4299-03-0
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99+%
Molekylformel C13H20ClN5O2
Kvantitet 5 g
Synonym s-n-1-amino-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, n-alpha-benzoyl-l-argininamide hydrochloride, 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, bz-arg-nh hcl, bz-arg-nh2 hcl, benzoyl-l-arginine amide hydrochloride, n-benzoyl-l-arginine amide hydrochloride, benzoyl-arginine amide monohydrochloride monihydrate, nalpha-benzoyl-l-argininamidehydrochloridemonohydrate, 2s-5-diaminomethylidene amino-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride
InChI-nyckel PYZACNCNNFUUDO-PPHPATTJSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)N.Cl
IUPAC-namn N-[(2S)-l-amino-5-(diaminometylidenamino)-1-oxopentan-2-yl]bensamid;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 313.786
PubChem CID 22871352
Formel vikt 313.8
Fysisk form Pulver