Läs mer
N-α - Bensoyl-L-Arginine p-Nitroanilid Hydrochloride, MP Biomedicals™
Produktkod. 11458961 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458961 250 mg 250mg
11438961 25 mg 25mg
11448961 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458961 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215482983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5020.00 SEK
    4778.89 SEK / 250mg
    Save 241.11 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 21653-40-7
Molekylformel C19H23ClN6O4
Molekylvikt (g/mol) 434.881
MDL-nummer MFCD00063682
InChI-nyckel DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
Synonym bz-arg-pna.hcl, s-n-5-guanidino-1-4-nitrophenyl amino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, nalpha-benzoyl-l-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, bani, s-5-amidinoamino-2-benzoylamino-n-4-nitrophenyl valeramide monohydrochloride, l-bapna, 2s-5-carbamimidamido-n-4-nitrophenyl-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, bz-arg-pna-hcl, bz-arg-pna hcl, bz-arg-pna . hcl
PubChem CID 16219022
IUPAC-namn N-[(2S)-5-(diaminometylidenamino)-1-(4-nitroanilino)-1-oxopentan-2-yl]bensamid;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-α-Benzoyl-L-Arginine p-Nitroanilide Hydrochloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 434.9
Fysisk form Pulver