Läs mer
N-Benzoyl-N'-(2-phenyl)butanoylurea, Mikromol™
Beskrivning
N-Benzoyl-N'-(2-phenyl)butanoylurea
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzoyl-N'-(2-phenyl)butanoylurea |
| CAS | 93596-91-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Benzoyl-N'-(2-phenyl)butanoylurea |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H18 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-Benzoyl-N'-(2-phenyl)butanoylurea |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O3/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)17(22)20-18(23)19-16(21)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,2H2,1H3,(H2,19,20,21,22,23) |
| LEDER | CCC(C(=O)NC(=O)NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-(2-phenylbutanoylcarbamoyl)benzamide |
| Visa mer |