missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(Benzoyl)piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzoylpiperazine-D8 (piperazine-D8) |
| CAS | 1219805-49-8 |
| Molekylformel | C11 D8 H6 N2 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | N-(Benzoyl)piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, 1-(Benzoyl)piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, N-Benzoylpiperazine-d8, N-Benzoylpiperazine-D8 (piperazine-D8), Phenyl-1-(piperazinyl-d8)methanone |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H14N2O/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13/h1-5,12 H,6-9H2/i6D2,7D2,8D2,9D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)c2ccccc2)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | (2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)-phenylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.291 |
| Formel vikt | 198.161 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?