Läs mer
N-bensoyladenosin, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 16584434 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
16584434 1 g 1g
16594434 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16584434 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 464690010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4546-55-8
Molekylformel C17H17N5O5
Molekylvikt (g/mol) 371.35
MDL-nummer MFCD00056988
InChI-nyckel NZDWTKFDAUOODA-UCQOUBKUNA-N
IUPAC-namn N-{9-[3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-9H-purin-6-yl}bensamid
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Benzoyladenosine
Smältpunkt 141.0°C to 145.0°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 371.35
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.