Läs mer
N-bensoylaminopurin, 99 %
Produktkod. 11368085
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368085 25 g 25g
11348085 1 g 1g
11358085 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368085 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08292.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 4005-49-6 | C12H9N5O | 239,238 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4005-49-6
Molekylformel C12H9N5O
Molekylvikt (g/mol) 239.238
MDL-nummer MFCD00037927
InChI-nyckel QQJXZVKXNSFHRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n6-benzoyladenine, n-7h-purin-6-yl benzamide, n-benzoylaminopurine, n-9h-purin-6-yl benzamide, 6-benzoylaminopurine, benzamide, n-1h-purin-6-yl, 6-benzamidopurine, adenine,6n-benzoyl, phenyl-n-purin-6-ylcarboxamide, n-benzoyladenine
PubChem CID 97075
IUPAC-namn N-(7H-purin-6-yl)bensamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=NC=NC3=C2NC=N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzoylaminopurine
Smältpunkt 241 °C till 244 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 20585
Formel vikt 239.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.