missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Benzoylcarbonylaminoacetamidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzoylcarbonylaminoacetamidine, Hydrochloride |
| CAS | 50850-19-6 |
| Molekylformel | C10 H13 N3 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O2.ClH/c11-9(12)6-13-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H3,11,12)(H,13,14);1H |
| LEDER | Cl.NC(=N)CNC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzyl N-(2-amino-2-iminoethyl)carbamate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.69 |
| Formel vikt | 243.0775 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?