Läs mer
N-Benzoylcytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzoylcytidine |
| CAS | 13089-48-0 |
| Molekylformel | C16 H17 N3 O6 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O6/c20-8-10-12(21)13(22)15(25-10)19-7-6-11(18-16(19)24)17-14(23)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,10,12-13,15,20-22H,8H2,(H,17,18,23,24)/t10-,12-,13-,15-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)NC(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.32 |
| Formel vikt | 347.1117 |