Läs mer
N-Benzoyldeoxycytidin, TRC
Produktkod. 30338408
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30338408 1 g
1 options
Produktkod. 30338408 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2080001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzoyldeoxycytidine
CAS 4836-13-9
Molekylformel C16H17N3O5
Kvantitet 1 g
Synonym N-[1-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]-benzamide, 4-N-Benzoyldeoxycytidine, N-Benzoyl-2'-deoxycytidine, N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine, N4-Benzoyldeoxycytidine
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O5/c20-9-12-11(21)8-14(24-12)19-7-6-13(18-16(19)23)17-15(22)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,11-12,14,20-21H,8-9H2,(H,17,18,22,23)/t11-,12+,14+/m0/s1
LEDER O=[N+]([O-])c1oc(cc1)/C=N/N2C(=O)OC(CN3CCOCC3)C2
IUPAC-namn N-[1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]bensamid
Molekylvikt (g/mol) 331.32