Läs mer
N-bensoylimidazol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Benzoylimidazole |
| CAS | 10364-94-0 |
| Molekylformel | C10 H8 N2 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O/c13-10(12-7-6-11-8-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| LEDER | O=C(c1ccccc1)n2ccnc2 |
| IUPAC-namn | imidazol-1-yl(fenyl)metanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.18 |
| Formel vikt | 172.0637 |