Läs mer
N-bensoylimidazol, TRC
Produktkod. 30331921
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30331921 1 g
1 options
Produktkod. 30331921 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2081501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzoylimidazole
CAS 10364-94-0
Molekylformel C10 H8 N2 O
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O/c13-10(12-7-6-11-8-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
LEDER O=C(c1ccccc1)n2ccnc2
IUPAC-namn imidazol-1-yl(fenyl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 172.18
Formel vikt 172.0637