Läs mer
N-(Benzoyloxy)-N,Alpha,Alpha-trimethyl-benzeneethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Benzoyloxy)-N,alpha,alpha-trimethyl-benzeneethanamine |
| CAS | 120583-17-7 |
| Molekylformel | C18H21NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | O-Benzoyl-N-methyl-N-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)hydroxylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO2/c1-18(2,14-15-10-6-4-7-11-15)19(3)21-17(20)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14H2,1-3H3 |
| LEDER | CN(OC(=O)c1ccccc1)C(C)(C)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | [methyl-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)amino] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.36 |
| Formel vikt | 283.1572 |