Läs mer
N-Bensoyltiorea, 98 %
Produktkod. 11368775
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368775 5 g 5g
11378775 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12377.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 614-23-3 | C8H8N2OS | 180,225 g/mol
N-bensoyltiourea är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden N-bensoyltiourea är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-23-3
Molekylformel C8H8N2OS
Molekylvikt (g/mol) 180.225
MDL-nummer MFCD00041191
InChI-nyckel DQMWMUMCNOJLSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylthiourea, n-benzoylthiourea, 1-benzoyl-2-thiourea, necacyl, 1-benzoylthiourea, benzamide, n-thiocarbamoyl, urea, 1-benzoyl-2-thio, benzamide, n-aminothioxomethyl, n-aminothioxomethyl benzamide, benzamide, n-aminothioxomethyl-9ci
PubChem CID 2735473
IUPAC-namn N-karbamotioylbensamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzoylthiourea
Smältpunkt 174°C to 176°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 1942772
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 180.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.