Läs mer
N-Benzyl-1-butanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl-1-butanamine |
| CAS | 2403-22-7 |
| Molekylformel | C11H17N |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N/c1-2-3-9-12-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,2-3,9-10H2,1H3 |
| LEDER | CCCCNCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-benzylbutan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.26 |
| Formel vikt | 163.1361 |