Läs mer
N-Benzyl-2,2-dichloroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl-2,2-dichloroacetamide |
| CAS | 6063-50-9 |
| Molekylformel | C9H9NOCl2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,2-Dichloro-N-(phenylmethyl)acetamide, NSC 51583 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Cl2NO/c10-8(11)9(13)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,12,13) |
| LEDER | ClC(Cl)C(=O)NCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-2,2-dichloroacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.08 |
| Formel vikt | 217.0061 |