Läs mer
N-Benzyl-2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1,5-dideoxy-imino-L-iditol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl-2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1,5-dideoxy-imino-L-iditol |
| CAS | 151963-95-0 |
| Molekylformel | C41 H43 N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C41H43NO4/c1-6-16-33(17-7-1)26-42-27-39(44-29-35-20-10-3-11-21-35)41(46-31-37-24-14-5-15-25-37)40(45-30-36-22-12-4-13-23-36)38(42)32-43-28-34-18-8-2-9-19-34/h1-25,38-41H,26-32H2/t38-,39-,40+,41+/m0/s1 |
| LEDER | C(OCc1ccccc1)[C@H]2[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H](CN2Cc5ccccc5)OCc6ccccc6 |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4R,5S)-1-benzyl-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-2-(phenylmethoxymethyl)piperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 613.78 |
| Formel vikt | 613.3192 |