Läs mer
N-Benzyl-2-chloroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl-2-chloroacetamide |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO/c10-6-9(12)11-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 183.045 |