Läs mer
N-bensyl-2-kloroacetamid, TRC
Produktkod. 30008461
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30008461 2.5 g 2.5g
30007158 5 g -
30005073 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008461 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5368752.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2564-06-9
Molekylformel C9 H10 Cl N O
Molekylvikt (g/mol) 183.635
Synonym 2-Chloro-N-(phenylmethyl)acetamide, 2-Chloro-N-benzylacetamide, N-(Chloroacetyl)benzylamine, N-Benzyl-2-chloroacetamide, N-Benzyl-α-chloroacetamide, N-Benzylchloroacetamide, NSC 60743;
IUPAC-namn N-benzyl-2-kloracetamid
LEDER ClCC(=O)NCc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-2-chloroacetamide
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO/c10-6-9(12)11-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
Formel vikt 183.045