Läs mer
N-Benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15435188
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15435188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59015.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 172998-55-9
Molekylformel C21H19NO2
Molekylvikt (g/mol) 317.388
MDL-nummer MFCD22683037
InChI-nyckel AAQVKEUFERGCEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84375597
IUPAC-namn N-benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamide
LEDER COC1=CC=CC=C1C(=O)N(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 317.39
Procent renhet 97%