Läs mer
N-bensyl-3-hydroxypiperidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl-3-hydroxypiperidine |
| CAS | 14813-01-5 |
| Molekylformel | C12 H17 N O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Piperidinol, 1-(phenylmethyl)-, 3-Piperidinol, 1-benzyl- (7CI,8CI), 1-(Phenylmethyl)-3-piperidinol, 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine, 1-Benzyl-3-piperidinol, 3-Hydroxy-N-benzylpiperidine, N-Benzyl-3-hydroxypiperidine, N-Benzyl-3-piperidinol, NSC 111182 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2 |
| LEDER | OC1CCCN(Cc2ccccc2)C1 |
| IUPAC-namn | 1-benzylpiperidin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.27 |
| Formel vikt | 191.131 |