Läs mer
N-bensyl-3-(tert-butyldimetylsilanyloximetyl)piperid-4-on, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11356895
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11356895 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10192974 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356895 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07912DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 325486-37-1
Molekylformel C19H31NO2Si
Molekylvikt (g/mol) 333.55
MDL-nummer MFCD09065031
InChI-nyckel WOYQEVXRQBRUAL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl piperidin-4-one, n-benzy 3-tert-butyldimethylsilanyloxymethyl piperid-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyloxymethyl-piperidin-4-one, n-benzyl-3-tert-butyldimethylsilanyloxymethyl piperid-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyl dimethyl silyl oxy methyl piperidin-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyl dimethylsilyloxy methyl piperidin-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyloxy methyl piperidin-4-one, 4-piperidinone,3-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy methyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-4-oxopiperidin-3-yl methoxy tert-butyldimethylsilane
PubChem CID 22495722
IUPAC-namn 1-bensyl-3-[[tert-butyl(dimetyl)silyl]oximetyl]piperidin-4-on
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1CN(CC2=CC=CC=C2)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-3-(tert-butyldimethylsilanyloxymethyl)piperid-4-one
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 333.54
Procent renhet 95%