missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Benzyl-4-chlorobenzamide, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7036998
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15401808 250 mg 250mg
15491798 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15401808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55517.MD

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Solubility
Soluble in water.

Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7461-34-9
Molekylformel C14H12ClNO
Molekylvikt (g/mol) 245.71
MDL-nummer MFCD00018682
InChI-nyckel LSMWDKIFKGLNSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-4-chloro-benzamide, 4-chloro-n-benzylbenzamide, n∼1∼-benzyl-4-chlorobenzamide, 4-chloro-n-phenylmethyl benzamide, 4-chlorophenyl-n-benzylcarboxamide, 4-chloranyl-n-phenylmethyl benzamide
PubChem CID 346668
IUPAC-namn N-benzyl-4-chlorobenzamide
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC1=CC=CC=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Benzyl-4-chlorobenzamide
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 245.71
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.