Läs mer
N-Benzyl-4-chloropentanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl-4-chloropentanamide |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Benzyl-4-chloropentanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C3 H8 Br O3 P |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8BrO3P/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2,(H2,5,6,7) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OP(=O)(O)CCCBr |
| IUPAC-namn | 3-bromopropylphosphonic acid |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.972 |
| Visa mer |