Läs mer
N-Benzyl-4-chloropentanamide, TRC
Produktkod. 30342387
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30342387 100 mg
30331280 50 mg
30339893 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30342387 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB233635100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-4-chloropentanamide
Analyt- eller komponentnamn N-Benzyl-4-chloropentanamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C3 H8 Br O3 P
InChI formel InChI=1S/C3H8BrO3P/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2,(H2,5,6,7)
Lösningstyp Neat
LEDER OP(=O)(O)CCCBr
IUPAC-namn 3-bromopropylphosphonic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 202.972
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 201.939