missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Benzyl-4-fluorobenzamide, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7038620
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15414078

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H57629.MD

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
It is used in the microwave-assisted method for conversion of alcohols into -substituted amides using envirocat EPZG as a catalyst.

Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 725-38-2
Molekylformel C14H12FNO
Molekylvikt (g/mol) 229.254
InChI-nyckel XCRBOSJQBAFSMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide,4-fluoro-n-phenylmethyl, n-benzyl-4-fluoro-benzamide, 4-fluorophenyl-n-benzylcarboxamide
PubChem CID 826977
IUPAC-namn N-benzyl-4-fluorobenzamide
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C2=CC=C(C=C2)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Benzyl-4-fluorobenzamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 229.25
Procent renhet 97%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.