Läs mer
N-bensyl-4-metoxianilin, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11307596
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11307596 1 g 1g
11317596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11158.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17377-95-6
Molekylformel C14H15NO
Molekylvikt (g/mol) 213.28
MDL-nummer MFCD00059298
InChI-nyckel LIJJGMDKVVOEFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-p-anisidine, n-4-methoxyphenyl-n-benzylamine, 4-methoxyphenyl benzylamine, n-benzyl-para-anisidine, acmc-1bvsm, n-benzyl-p-methoxyaniline, cambridge id 5107549, n-benzyl-4-methoxy-aniline, n-4-methoxyphenyl benzylamine, n-4-methoxyphenyl benzyl amine
PubChem CID 519413
IUPAC-namn N-bensyl-4-metoxianilin
LEDER COC1=CC=C(NCC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-4-methoxyaniline
Smältpunkt 48 °C till 50 °C
Kokpunkt 138 °C till 140 °C (0,1 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1877781
Formel vikt 213.28
Procent renhet 99%