Läs mer
N-bensyl-4-metoxianilin, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11317596
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317596 5 g 5g
11307596 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11158.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17377-95-6
Molekylformel C14H15NO
Molekylvikt (g/mol) 213.28
MDL-nummer MFCD00059298
InChI-nyckel LIJJGMDKVVOEFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-p-anisidine, n-4-methoxyphenyl-n-benzylamine, 4-methoxyphenyl benzylamine, n-benzyl-para-anisidine, acmc-1bvsm, n-benzyl-p-methoxyaniline, cambridge id 5107549, n-benzyl-4-methoxy-aniline, n-4-methoxyphenyl benzylamine, n-4-methoxyphenyl benzyl amine
PubChem CID 519413
IUPAC-namn N-benzyl-4-metoxyanilin
LEDER COC1=CC=C(NCC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-4-methoxyaniline
Smältpunkt 48 °C till 50 °C
Kokpunkt 138 °C till 140 °C (0,1 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1877781
Formel vikt 213.28
Procent renhet 99%